Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
OR55592-25G OR55592-100G
APOSOR55592-25GEA 110 EUR
APOSOR55592-25G APOSOR55592-100G
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Propyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₀H₁₄O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059244
CAS nummer: 599-91-7