5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55605-1G OR55605-250MG OR55605-5G
APOSOR55605-1GEA 49.7 EUR
APOSOR55605-1G APOSOR55605-250MG APOSOR55605-5G
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11007933
CAS nummer: 1082041-90-4