1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dibromoiodobenzene
OR55629-1G OR55629-5G
APOSOR55629-1GEA 26.3 EUR
APOSOR55629-1G APOSOR55629-5G
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Formule: C₆H₃Br₂I
MW: 361.80 g/mol
Smeltpunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192666
CAS nummer: 19821-80-8