Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55632-25G OR55632-500G
APOSOR55632-25GEA 51.2 EUR
APOSOR55632-25G APOSOR55632-500G
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate
Formule: C₆H₅ClO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014731
CAS nummer: 5138-90-9