3-Vinylbenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55645-1G OR55645-5G
APOSOR55645-1GEA 45.4 EUR
APOSOR55645-1G APOSOR55645-5G
3-Vinylbenzoic acid 98%
3-Vinylbenzoic acid
Formule: C₉H₈O₂
Smeltpunt: 91…95 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00157038
CAS nummer: 28447-20-3