5-Hydroxynicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5565-25G OR5565-5G
APOSOR5565-25GEA 24.9 EUR
APOSOR5565-25G APOSOR5565-5G
5-Hydroxynicotinic acid 97%
5-Hydroxynicotinic acid
Formule: C₆H₅NO₃
Smeltpunt: 300…304 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129117
CAS nummer: 27828-71-3