Isobutaan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Isobutane
OR55655-100G OR55655-500G OR55655-25G OR55655-250G
APOSOR55655-100GEA 285 EUR
APOSOR55655-100G APOSOR55655-500G APOSOR55655-25G APOSOR55655-250G
Isobutaan
Isobutaan
Formule: C₄H₁₀
MW: 58.12 g/mol
Kookpunt: –12 °C
Smeltpunt: –160 °C
Dichtheid: 0.559
Vlampunt: –83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 75-28-5
UN: 1969
ADR: 2.1