Valeriaanzuur 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pentanoic acid
OR55656-25G OR55656-100G
APOSOR55656-25GEA 22 EUR
APOSOR55656-25G APOSOR55656-100G
Valeriaanzuur 99%
Valeriaanzuur
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Kookpunt: 184…186 °C
Smeltpunt: –34 °C
Dichtheid: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 89
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004413
CAS nummer: 109-52-4
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10042