3-Hydroxy-2-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5566-100G OR5566-250G OR5566-25G
APOSOR5566-100GEA 67.2 EUR
APOSOR5566-100G APOSOR5566-250G APOSOR5566-25G
3-Hydroxy-2-nitropyridine 98%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Formule: C₅H₄N₂O₃
Smeltpunt: 69…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006258
CAS nummer: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2