4-Nitrosalicylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR55682-100G
OR55682-25G
OR55682-5G
APOSOR55682-100GEA
357
EUR
APOSOR55682-100G
APOSOR55682-25G
APOSOR55682-5G
4-Nitrosalicylic acid 96%
4-Nitrosalicylic acid
Formule:
C₇H₅NO₅ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00071505 CAS nummer: 619-19-2 |