7-Chloro-1-tetralone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55702-1G OR55702-25G OR55702-5G
APOSOR55702-1GEA 22 EUR
APOSOR55702-1G APOSOR55702-25G APOSOR55702-5G
7-Chloro-1-tetralone 99%
7-Chloro-1-tetralone
Formule: C₁₀H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01928386
CAS nummer: 26673-32-5