Methyl-6-aminonicotinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
OR5571-1G OR5571-25G OR5571-5G
APOSOR5571-1GEA 22 EUR
APOSOR5571-1G APOSOR5571-25G APOSOR5571-5G
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Methyl-6-aminonicotinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Smeltpunt: 158…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00797844
CAS nummer: 36052-24-1