8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55719-1G OR55719-250MG OR55719-5G
APOSOR55719-1GEA 110 EUR
APOSOR55719-1G APOSOR55719-250MG APOSOR55719-5G
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 99%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216717
CAS nummer: 6759-78-0