2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-5-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-3-picoline, 5-Methyl-3-nitro-2-pyridinol, 5-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridone
OR5572-5G OR5572-1G
APOSOR5572-5GEA 27.8 EUR
APOSOR5572-5G APOSOR5572-1G
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline 98%
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02070021
CAS nummer: 7464-14-4