2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5580-10G OR5580-1G OR5580-25G
APOSOR5580-10GEA 189 EUR
APOSOR5580-10G APOSOR5580-1G APOSOR5580-25G
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₆BrN₃O₂
Smeltpunt: 160…164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00092197
CAS nummer: 100367-40-6