2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5581-1G OR5581-5G OR5581-100MG
APOSOR5581-1GEA 125 EUR
APOSOR5581-1G APOSOR5581-5G APOSOR5581-100MG
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Smeltpunt: 155…160 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03001335
CAS nummer: 40138-18-9