2-Acetamidoisonicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5582-1G OR5582-250MG
APOSOR5582-1GEA 29.4 EUR
APOSOR5582-1G APOSOR5582-250MG
2-Acetamidoisonicotinic acid 97%
2-Acetamidoisonicotinic acid
Formule: C₈H₈N₂O₃
Smeltpunt: 286…290 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233713
CAS nummer: 54221-95-3