Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2,4-Dihydroxy-6-methylnicotinate, 2,4-Dihydroxy-6-methylnicotinic acid ethyl ester
OR5584-5G OR5584-1G OR5584-25G
APOSOR5584-5GEA 0 EUR
APOSOR5584-5G APOSOR5584-1G APOSOR5584-25G
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate
Formule: C₉H₁₁NO₄
MW: 197.1900 g/mol
Smeltpunt: 210…213 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02929397
CAS nummer: 70254-52-3