1H-Imidazole-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5585-1G OR5585-25G OR5585-5G
APOSOR5585-1GEA 22 EUR
APOSOR5585-1G APOSOR5585-25G APOSOR5585-5G
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 95%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₄N₂O₂
Smeltpunt: 264…266 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082203
CAS nummer: 1072-84-0
EINECS: 214-017-8