5-Thiazolecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5586-5G OR5586-1G OR5586-25G
APOSOR5586-5GEA 76 EUR
APOSOR5586-5G APOSOR5586-1G APOSOR5586-25G
5-Thiazolecarboxylic acid 97%
5-Thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₂S
Smeltpunt: 190 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03428539
CAS nummer: 14527-41-4