2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5587-25G OR5587-100G
APOSOR5587-25GEA 55.5 EUR
APOSOR5587-25G APOSOR5587-100G
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₄N₂O₂S
Smeltpunt: 245…247 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00859429
CAS nummer: 40283-41-8