Ethyl-p-tolylacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5589-10G OR5589-50G OR5589-5G OR5589-25G
APOSOR5589-10GEA 45.4 EUR
APOSOR5589-10G APOSOR5589-50G APOSOR5589-5G APOSOR5589-25G
Ethyl-p-tolylacetate 98%
Ethyl-p-tolylacetate
Formule: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOCH₂CH₃
Kookpunt: 240…241 °C
Dichtheid: 1,008 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009181
CAS nummer: 14062-19-2
EINECS: 237-904-1