2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5591-25G OR5591-5G
APOSOR5591-25GEA 99.3 EUR
APOSOR5591-25G APOSOR5591-5G
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₂BrNO₂S
Smeltpunt: 180…184 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115730
CAS nummer: 54045-76-0