3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-sulphamoylphenyl)propanoic acid
OR5594-1G OR5594-5G
APOSOR5594-1GEA 36.8 EUR
APOSOR5594-1G APOSOR5594-5G
3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid 98%
3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₁NO₄S
Smeltpunt: 164…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659895
CAS nummer: 90610-69-8