2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5595-25G OR5595-5G
APOSOR5595-25GEA 276 EUR
APOSOR5595-25G APOSOR5595-5G
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid
Formule: C₈H₈BrNO₄S
Smeltpunt: 194…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01935943
CAS nummer: 13029-73-7