2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5596-1G OR5596-5G
APOSOR5596-1GEA 22 EUR
APOSOR5596-1G APOSOR5596-5G
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₂N₂O₄S
Smeltpunt: 250…252 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02181057
CAS nummer: 83673-98-7