5-Thiazolemethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5597-100G OR5597-25G OR5597-5G
APOSOR5597-100GEA 80.4 EUR
APOSOR5597-100G APOSOR5597-25G APOSOR5597-5G
5-Thiazolemethanol 98%
5-Thiazolemethanol
Formule: C₄H₅NOS
Kookpunt: 106 °C/0,075mmHg
Dichtheid: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115732
CAS nummer: 38585-74-9
EINECS: 414-780-9