4-(Hydroxymethyl)thiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5598-1G OR5598-25G OR5598-5G
APOSOR5598-1GEA 148 EUR
APOSOR5598-1G APOSOR5598-25G APOSOR5598-5G
4-(Hydroxymethyl)thiazole 95%
4-(Hydroxymethyl)thiazole
Formule: C₄H₅NOS
Kookpunt: 85…90 °C/0,5mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115728
CAS nummer: 7036-04-6