2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5604-10G OR5604-25G
APOSOR5604-10GEA 95.1 EUR
APOSOR5604-10G APOSOR5604-25G
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Formule: C₉H₇ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047058
CAS nummer: 2103-99-3