Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5606-1G OR5606-5G OR5606-25G
APOSOR5606-1GEA 86.4 EUR
APOSOR5606-1G APOSOR5606-5G APOSOR5606-25G
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₆H₈N₂O₂
Smeltpunt: 160…162 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07363812
CAS nummer: 23785-21-9