Ethyl 2-amino-5-oxazolecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2-aminooxazole-5-carboxylate
OR5611-5G OR5611-1G OR5611-250MG
APOSOR5611-5GEA 80.9 EUR
APOSOR5611-5G APOSOR5611-1G APOSOR5611-250MG
Ethyl 2-amino-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₃
MW: 156.1393 g/mol
Smeltpunt: 151…153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657433
CAS nummer: 113853-16-0