4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5613-1G OR5613-250MG OR5613-5G
APOSOR5613-1GEA 78.9 EUR
APOSOR5613-1G APOSOR5613-250MG APOSOR5613-5G
4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride 95+%
4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₈BrClO₂S
Kookpunt: 101…104 °C/0,3mmHg
Smeltpunt: 43…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00204178
CAS nummer: 175278-24-7
UN: 3261
ADR: 8,III