Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5615-1G OR5615-5G
APOSOR5615-1GEA 22 EUR
APOSOR5615-1G APOSOR5615-5G
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate
Formule: C₅H₅BrN₂O₂S
Smeltpunt: 157…159 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00137990
CAS nummer: 850429-60-6