3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5616-100G OR5616-25G OR5616-5G
APOSOR5616-100GEA 323 EUR
APOSOR5616-100G APOSOR5616-25G APOSOR5616-5G
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Formule: C₇H₁₂N₂O
Smeltpunt: 110…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055620
CAS nummer: 55809-36-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable