Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5619-1G OR5619-5G
APOSOR5619-1GEA 67.3 EUR
APOSOR5619-1G APOSOR5619-5G
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₄S
Smeltpunt: 156…160 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06659910
CAS nummer: 850429-62-8