Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5620-1G OR5620-5G
APOSOR5620-1GEA 43.8 EUR
APOSOR5620-1G APOSOR5620-5G
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₄S
Smeltpunt: 198…200 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06409216
CAS nummer: 302964-01-8