Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5628-5G OR5628-25G
APOSOR5628-5GEA 55.5 EUR
APOSOR5628-5G APOSOR5628-25G
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Tetrahydropyran-2-methanol
Formule: C₆H₁₂O₂
Kookpunt: 186…189 °C
Dichtheid: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006624
CAS nummer: 100-72-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable