2,4-Thiazolidinedione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Thiazolidine-2,4-dione
OR5630-100G OR5630-1KG OR5630-500G
APOSOR5630-100GEA 132 EUR
APOSOR5630-100G APOSOR5630-1KG APOSOR5630-500G
2,4-Thiazolidinedione 98%
2,4-Thiazolidinedione
Formule: C₃H₃NO₂S
Kookpunt: 178…179 °C/19mmHg
Smeltpunt: 125…127 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005478
CAS nummer: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2