2,3-Dihydro-6-hydroxymethyl-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,3-Dihydro-6-hydroxymethyl-(1H)-benzo[ij]quinolizin-5-one
OR5632-10G OR5632-1G OR5632-5G
APOSOR5632-10GEA 1350 EUR
APOSOR5632-10G APOSOR5632-1G APOSOR5632-5G
2,3-Dihydro-6-hydroxymethyl-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95+%
2,3-Dihydro-6-hydroxymethyl-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
Smeltpunt: 130…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01567811
CAS nummer: 386704-11-6