1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5634-1G OR5634-5G
APOSOR5634-1GEA 22 EUR
APOSOR5634-1G APOSOR5634-5G
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
Formule: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022162
CAS nummer: 1516-37-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III