2,3-Dimethyl-5-nitroindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5638-250MG OR5638-5G
APOSOR5638-250MGEA 0 EUR
APOSOR5638-250MG APOSOR5638-5G
2,3-Dimethyl-5-nitroindole
2,3-Dimethyl-5-nitroindole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 184…192 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00022708
CAS nummer: 21296-94-6
EINECS: 244-321-6