4-Bromoindole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-1H-indole
OR5639-25G OR5639-5G OR5639-100G
APOSOR5639-25GEA 129 EUR
APOSOR5639-25G APOSOR5639-5G APOSOR5639-100G
4-Bromoindole 98%
4-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Kookpunt: 88…90 °C/0.1mmHg
Smeltpunt: 17 °C
Dichtheid: 1.563 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00671502
CAS nummer: 52488-36-5