Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5641-1G OR5641-5G OR5641-25G
APOSOR5641-1GEA 22 EUR
APOSOR5641-1G APOSOR5641-5G APOSOR5641-25G
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₁₄N₂
Smeltpunt: 110…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060160
CAS nummer: 24214-73-1
UN: 3263
ADR: 8,II