2-Chloro-4-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5643-5G OR5643-100G OR5643-25G
APOSOR5643-5GEA 22 EUR
APOSOR5643-5G APOSOR5643-100G APOSOR5643-25G
2-Chloro-4-iodopyridine
2-Chloro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
Smeltpunt: 41…45 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861983
CAS nummer: 153034-86-7