Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5652-1G OR5652-250MG
APOSOR5652-1GEA 29.2 EUR
APOSOR5652-1G APOSOR5652-250MG
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01701566
CAS nummer: 3235-68-5