4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole
OR5658-1G OR5658-5G
APOSOR5658-1GEA 33.9 EUR
APOSOR5658-1G APOSOR5658-5G
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Formule: C₇H₁₂N₂S
MW: 156.25 g/mol
Smeltpunt: 99…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051644
CAS nummer: 74370-93-7