Indole-2-carbaldehyd
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5662-5G OR5662-1G OR5662-250MG
APOSOR5662-5GEA 103 EUR
APOSOR5662-5G APOSOR5662-1G APOSOR5662-250MG
Indole-2-carbaldehyd
Indole-2-carbaldehyd
Formule: C₉H₇NO
Smeltpunt: 138…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001425
CAS nummer: 19005-93-7