5-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5665-1G OR5665-5G OR5665-25G
APOSOR5665-1GEA 22 EUR
APOSOR5665-1G APOSOR5665-5G APOSOR5665-25G
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₇BO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01318166
CAS nummer: 162607-20-7