(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5671-1G OR5671-250MG
APOSOR5671-1GEA 185 EUR
APOSOR5671-1G APOSOR5671-250MG
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Formule: C₁₂H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02656617
CAS nummer: 128802-95-9