Bis(3-pyridylmethyl)amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: alpha,alpha'-Iminodi(3-picoline), 3,3'-Dipicolylamine
OR5675-1G OR5675-250MG
APOSOR5675-1GEA 86.2 EUR
APOSOR5675-1G APOSOR5675-250MG
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Formule: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199.26 g/mol
Kookpunt: 168…170 °C/0.3mmHg
Dichtheid: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038043
CAS nummer: 1656-94-6
EINECS: 216-753-5